Learn More
Isopropoxyde d’aluminium-nickel, 99,9 % (base métallique), 10 % p/v dans l’isopropanol, Thermo Scientific™
Code produit 11378028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378028 25 mL 25mL
11368028 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036590.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70504-57-3
Numéro MDL MFCD00143593
Synonyme Nickel aluminum isopropoxide; Aluminum nickel isopropoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum nickel isopropoxide
Couleur Vert
Point d’ébullition 120°C (0.6 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 584.92
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum nickel isopropoxide 10% w/v in isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..