Learn More
Isopropoxyde de nickel-aluminium, 99,9 % (base métallique)
Code produit 11324498
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324498 10 g -
11314498 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042375.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70504-57-3
Numéro MDL MFCD00143593
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum nickel isopropoxide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 584.92
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre