Learn More
Aluminum nitride Rod, Round; Diameter (mm), 10
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum nitride |
| Couleur | White to Yellow |
| Point de fusion | >2200°C |
| Aspect | White to pale yellow rod |
| Densité | 3.26 |
| Quantité | 150 mm |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Rod |