Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Code produit 11784914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Attention : Substances toxiques
Peroxyde organique 5.2
Substance corrosive 8
Substances comburantes et peroxydes organiques 5
Substances dangereuses diverses 9
Substances dangereuses pour l'environnement
Substances toxiques et nocives 6
Épaisseur:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Épaisseur unitSize
11784914 Substance corrosive 8 0,271 mm 1 pièce
11701003 Substances dangereuses pour l'environnement 0,271 mm 1 pièce
11704924 Substances dangereuses diverses 9 0,271 mm 1 pièce
11760953 Peroxyde organique 5.2 0,271 mm 1 pièce
11710963 Peroxyde organique 5.2 0,024 mm -
11724914 Substances comburantes et peroxydes organiques 5 0,271 mm 1 pièce
11744914 Substances toxiques et nocives 6 0,271 mm 1 pièce
11720294 Attention : Substances toxiques 0,27 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11784914 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 258977
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières toxiques
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Alternate Part Number ADR 8-297 *297-B7525
Matériau Aluminium, Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Aluminium à pellicule de polyester
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Hauteur (métrique) 297 mm
Épaisseur 0,271 mm
Largeur (métrique) 297 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Diamant
Texte affiché Substance corrosive 8
Type de produit Panneau pour transport
Couleur Noir sur blanc