Learn More
Fisherbrand™ Agitateur vertical Universel
Code produit 15293797 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
20 à 3 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15293797 20 à 3 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15293797
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical numérique à couple élevé offrant des capacités de vitesse et de couple pour une large gamme de volumes et de viscosités.
  • L’agitateur traite les grands volumes à viscosité élevée aussi facilement que l’homogénéisation et la dispersion - particulièrement utile pour une utilisation continue
  • Le clavier convivial permet un réglage précis de la vitesse et l'écran LCD numérique indique le régime moteur ou le couple à une précision de près. ±1%
  • Les commandes électroniques permettent un réglage de la vitesse par incréments à un chiffre et maintiennent la vitesse réglée à 1 % près lorsque la viscosité de la solution change
  • Le boîtier métallique robuste et étanche renferme le moteur CC sans balais haute performance avec protection automatique contre les surcharges et la transmission à deux vitesses qui passe électroniquement entre les plages à couple élevé et à grande vitesse, ce qui permet en fait de transférer la puissance du moteur au mandrin avec une efficacité de 95 %
  • Le mandrin est réglable jusqu'à 3/8 in (10 mm)
  • La protection du mandrin protège le mandrin des éclaboussures et empêche tout mouvement accidentel du mandrin
  • L’agitateur comporte des commandes électroniques
Spécification
Vitesse 20 à 3 000 tr/min
Capacité 60 L
Affichage LED
Tension 220 V
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22.9 cm
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20.3 cm
Puissance (CV) 1/15
Type de prise UE / UK
Certifications/Conformité Sécurité approuvée – porte le marquage CE
Taille du porte-échantillon 10 mm
À utiliser avec (application) Applications à grand volume, agitation de peintures, revêtements, polymères, adhésifs, cosmétiques, arômes, parfums et autres produits de soins personnels, idéal également pour le mélange de formulations pharmaceutiques et pour d’autres procédés
Comprend Mandrin réglable
Matériau Aluminium
Type du moteur CC sans balais
Couple 341 Ncm
Type Agitateur vertical