Learn More
Hydrate dʼoxalate dʼaluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359648 10 g 10g
11389648 50 g 50g
11369648 250 g 250g
11379648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11359648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044149.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 814-87-9 | C6Al2O12 | 318.02 g/mol
Aluminum oxalate is used as a mordant for printing textiles and dyeing cotton. It finds use as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-87-9
Formule moléculaire C6Al2O12
Poids moléculaire (g/mol) 318.02
Numéro MDL MFCD00050791
Clé InChI ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
CID PubChem 93561
Nom IUPAC dialuminium(3+) trioxalate
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxalate hydrate
Couleur Blanc
Formule linéaire Al2(C2O4)3·xH2O
Quantité 10 g
Merck Index 14,355
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 318.02 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique poudre/fragments
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum oxalate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..