Learn More
Macherey-Nagel™ Oxyde d’aluminium 90 de base
Code produit 10515381 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10515381 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10515381 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 815010.5
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Spécification
Granulométrie 50 à 200 μm
Qualité Activité
pH 9,5 ± 0,3
Quantité 5 kg
Aire de la surface (métrique) ∼130 m2/g
Type de produit Oxyde d’aluminium 90 Basic