Learn More
Macherey-Nagel™ Oxyde d’aluminium 90 neutre
Code produit 10679581 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10679581 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10679581 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 815020.5
 Article restreint
En stock
Spécification
Granulométrie 50 à 200 μm
Qualité Activité
pH 7 ± 0,5
Quantité 5 kg
Aire de la surface (métrique) ∼130 m2/g
Type de produit Oxyde d’aluminium 90 neutre