Learn More
Haldenwanger™ Nacelles de combustion en oxyde d’aluminium
Code produit 12327018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 X 11 X 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12327018 87 x 17 x 9 mm 1 pièce
12337018 115 x 16 x 9 mm 1 pièce
12347018 120 x 30 x 15 mm 1 pièce
12357018 160 x 40 x 21 mm 1 pièce
12367018 200 x 15 x 15 mm 1 pièce
12397008 45 x 11 x 7 mm 1 pièce
12317018 75 X 11 X 7 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12327018 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L ALS.SCH.87X17X9
Expédition estimée: 19-11-2026
Utilisez ces nacelles pour une variété d’applications de laboratoire. Les nacelles de combustion en oxyde d’aluminium Haldenwanger™ en oxyde d’aluminium sont idéales pour la calcination chimique, le coulage de métaux et la préparation d’échantillons
  • Nacelle en oxyde d’aluminium
  • Grande dureté et résistance
  • Résistant à la chaleur et aux produits chimiques caustiques
  • Adapté à une utilisation continue jusqu’à 1 750°C
Spécification
Type Nacelle de combustion
Dimensions (L x l x H) 87 x 17 x 9 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation continue jusqu’à 1700 à 1750°C.
Hauteur (métrique) 9 mm
Matériau Oxyde d’aluminium
Quantité 1 de chaque