Learn More
Oxyde d’aluminium, précurseur polymérique, 10 % de solution p/v dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375587 50 mL 50mL
11355587 10 mL 10mL
11365587 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042767.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Films / agents d’étanchéité à base d’oxyde d’aluminium
Aluminum oxide sealants/films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom Polymeric precursor
Quantité 50 mL
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hexane, toluene
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Forme physique Liquide semi-solide / visqueux