Learn More
Plaque d’aluminium, 4,76 mm (0,19 po) d’épaisseur, Alfa Aesar™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum |
| CAS | 11145-27-0 |
| Aspect | Silver gray plate |
| Quantité | 30 x 30 cm |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Plaque, 4,76 mm (0,19 po) d’épaisseur |
| Formule moléculaire | AlSi |
| Numéro MDL | MFCD00214039 |
| Synonyme | silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic |
| Clé InChI | CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |