Learn More
Plaque d’aluminium, alliage 6061, 9,53 mm (0,375 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 x 30 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441787 30 x 30 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15441787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042128.RF
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum plate, Alloy 6061
Note relative au nom 9.53mm (0.375 in.) thick
Quantité 30 x 30 cm
Odeur Odorless
Poids ≈2315g/30x30cm
Forme Plaque
Numéro MDL MFCD00214039
Informations sur la solubilité Insoluble in water.