Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en aluminium à pellicule de polyester
Description
Panneaux d'obligation
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des mains
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des mains
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 255-DIA 100-B7525 |
| Matériau | Aluminium, Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | Aluminium à pellicule de polyester |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs |
| Épaisseur | 0,271 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 140°C |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |