Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en aluminium à pellicule de polyester
Code produit 12603486 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
315 mm
Texte affiché:
Gants de protection
Port de surchaussures
Port d’un bonnet de protection
Port d’un casque de protection
Port d’une protection des voies respiratoires
Port d’une visière de protection
Porter d’un tablier de protection
Protection de la tête, vue, ouïe
Protection des pieds
Conditionnement:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Texte affiché Conditionnement
12603486 200 mm Porter d’un tablier de protection 1 pièce
11704904 100 mm Gants de protection 1 pièce
11840752 200 mm Gants de protection 1 pièce
11734854 315 mm Gants de protection 1 pièce
11764894 100 mm Port d’une protection des voies respiratoires 1 pièce
11754854 315 mm Port d’une protection des voies respiratoires 1 pièce
11880742 200 mm Port d’une protection des voies respiratoires 1 pièce
11744854 315 mm Port d’une visière de protection 1 pièce
11744894 100 mm Port d’une visière de protection 1 pièce
10051104 200 mm Port d’une visière de protection 1 pièce
11850732 200 mm Port d’un casque de protection 1 pièce
11840742 200 mm Protection de la tête, vue, ouïe 1 pièce
11774894 100 mm Port de surchaussures 1 pièce
11784894 200 mm Port de surchaussures 1 pièce
11794894 315 mm Port de surchaussures 1 pièce
11754894 100 mm Port d’un bonnet de protection 1 pièce
11764854 200 mm Port d’un bonnet de protection 1 pièce
11774854 315 mm Port d’un bonnet de protection -
11810752 200 mm Protection des pieds 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 12603486 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 257970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.50€
    13.51€ / 1 pièces
    Économisez 1.99€
    12% de réduction
Expédition estimée: 02-11-2026
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC 608-DIA 200-B7525
Matériau Aluminium, Polyester
Quantité 1 de chaque
Description Aluminium à pellicule de polyester
Diamètre (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs
Épaisseur 0,271 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Rond
Texte affiché Porter d’un tablier de protection
Type de produit Signalisation obligatoire
Couleur Blanc sur bleu