Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité en aluminium à pellicule de polyester
Code produit 15102819 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir sur jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15102819 Noir sur jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15102819 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 828844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.75€
    25.06€ / 1 pièces
    Économisez 3.69€
    12% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 315-AL-CRD/1
Matériau Aluminium, Polyester
Quantité 1 de chaque
Description Aluminium à pellicule de polyester
À utiliser avec (application) Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs
Hauteur (métrique) 315 mm
Épaisseur 0,271 mm
Largeur (métrique) 315 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Texte affiché Pictogramme ATTENTION Surface chaude
Type de produit Pancarte de sécurité
Couleur Noir sur jaune