Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Tous les produits Brady ProduitsSpécification
Spécification
| Alternate Part Number | ADR 1.5-297 *297-B7525 |
| Comprend | 1 Sign/Card |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de montage | Self-adhesive |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification |
| Hauteur (impériale) | 11.69 in. |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Température max. (impériale) | 284°F |
| Température max. (métrique) | 140°C |
| Afficher plus |