Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Tous les produits Brady ProduitsSpécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 2.2B-297 *297-B7525 |
| Matériau | Aluminium, Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | Aluminium à pellicule de polyester |
| À utiliser avec (application) | Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Épaisseur | 0,271 mm |
| Largeur (métrique) | 297 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 140°C |
| Afficher plus |