Learn More
VACUUBRAND™ Pièces réductrices en aluminium avec petites brides KF
Tous les produits Vacuubrand ProduitsSpécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 25/16 mm |
| À utiliser avec | Vannes à commande solénoïde VV et VV C |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 40 mm |
| Type | Réduction des pièces |