Learn More
Tige d’aluminium, 22 mm (0,87 po) de diamètre, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
Conditionnement:
5cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441987 5 cm 5cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15441987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044336.BQ
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum rod
Note relative au nom 22mm (0.87 in.) dia.
CAS 7429-90-5
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Poids ≈10.35g/cm
Forme Tige
Formule moléculaire Al
Numéro MDL MFCD00134029
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nom IUPAC aluminium
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic