Learn More
OHAUS™ Tige en aluminium
Code produit 15702329 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
460 mm
610 mm
910 mm
1220 mm
1520 mm
1830 mm
2440 mm
3660 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15702329 610 mm 1 pièce
15752319 40 mm 1 pièce
15762319 50 mm 1 pièce
15772319 150 mm 1 pièce
15782319 300 mm 1 pièce
15792319 460 mm 1 pièce
15712329 910 mm 1 pièce
15722329 1220 mm 1 pièce
15732329 1520 mm 1 pièce
15742329 1830 mm 1 pièce
15752329 2440 mm 1 pièce
15772379 3660 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15702329 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30392276
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La tige en aluminium OHAUS™ fournit un support sûr lorsqu’elle est utilisée avec un cadre de laboratoire OHAUS™.
  • Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
  • Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
  • Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
  • Les connecteurs fiables sécurisent les tiges et les pinces afin de répondre à vos exigences et cinq supports uniques dans une variété de tailles et de matériaux peuvent accueillir différentes tiges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Tige de cadre de laboratoire
Matériau Aluminium
Description Pince, tige, aluminium 61 cm, CLR-RODA061
Diamètre (métrique) 13 mm
Longueur (métrique) 610 mm