Learn More
Tige en aluminium, 6 mm (0,2 po) de diamètre, Puratronic™, 99,9965 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 cm
5 x 15 cm
Conditionnement:
15cm
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397137 15 cm 15cm
11387137 5 x 15 cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011478.BT
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 0,76 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored rod
Densité 2.7g/cm3
Quantité 15 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9965% (Metals basis)
Forme Tige, 6 mm (0,2 po) de diamètre