Learn More
Bochem™ Tiges en aluminium
Code produit 10248640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la tige:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la tige Conditionnement
10248640 750 mm 1 pièce
10400251 1000 mm 1 pièce
10676561 500 mm 1 pièce
10686561 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10248640 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5132
Expédition estimée: 20-01-2027
Utilisez des tiges en aluminium Botech™ pour soutenir les socles de support.
  • Aluminium
  • Différentes tailles
  • Pour base de support
  • 12 D.E.
Spécification
Matériau Aluminium
Longueur (métrique) 750 mm
Longueur (métrique) de la tige 750 mm
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Type de produit Tige
Diamètre du filetage M10
À utiliser avec (application) Pour les bases de support M10 filetés
Quantité 1 de chaque