Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pelles en aluminium à revêtement FEP Teflon
Description
- Revêtement brun anti-adhésif résistant à la corrosion
- Conforme aux réglementations de la FDA pour le contact avec des aliments
- Le manche n’est pas revêtu pour que sa prise en main soit antidérapante
Spécification
Spécification
| Description | Pelle d’échantillonnage |
| Capacité (impériale) | 1 qt. |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur | Marron |
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires |
| Type de produit | Pelle |
| Finition | Teflon™ |
| Largeur (métrique) | 76 mm |
| Dimensions (L x l) | 260 x 105 x 76 mm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 83 mm |
| Afficher plus |