Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pelles en aluminium à revêtement FEP Teflon
Code produit 11741495
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11741495 2 L 1 pièce
11731495 1 L 1 pièce
11751495 4 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11741495 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H367350000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pelles en aluminium recouvertes de FEP Teflon sont conformes aux normes de la FDA pour les contacts alimentaires
  • Revêtement brun anti-adhésif résistant à la corrosion
  • Conforme aux réglementations de la FDA pour le contact avec des aliments
  • Le manche n’est pas revêtu pour que sa prise en main soit antidérapante
Spécification
Description Pelle d’échantillonnage
Capacité (impériale) 0,5 gal
Capacité (métrique) 2 L
Couleur Marron
Certifications/Conformité Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires
Type de produit Pelle
Finition Teflon™
Largeur (métrique) 127 mm
Dimensions (L x l) 311 x 127 x 89 mm
Longueur (métrique) de la poignée 102 mm
Matériau Aluminium
Type de poignée Poignée antidérapante
Longueur (métrique) 311 mm