Learn More
Aluminium sec-butoxide, 95 %, conditionné sous Argon dans™ des bouteilles ChemSeal refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11340318 500 g 500g
11330318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043712.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2269-22-9
Formule moléculaire C12H30AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.351
Numéro MDL MFCD00009327
Clé InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
CID PubChem 50931103
Nom IUPAC aluminium ; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sec-butoxide
Densité 0.967 g/mL
Point d’ébullition 200°C to 206°C (30 mmHg)
Point d’éclair 27°C (82°F)
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.439
Quantité 500 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 3910908
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 246.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide