Learn More
sec-butoxyde d'aluminium, 95%
Code produit 11347338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Conditionnement:
100g
10g
2000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347338 500 g 500g
11317338 10 g 10g
11327338 100 g 100g
11337338 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11347338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030721.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249,351 g/mol
Il est utilisé pour le cathéter et le support actif, la membrane inorganique, l’agent de l’aldéhyde-cétone, l’oxydant de l’aldéhyde-cétone, l’agent gélifiant de l’encre d’impression et de la couleur, le déshydratant, l’agent d’épreuve d’eau et la graisse à base d’aluminium.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2269-22-9
Formule moléculaire C12H30AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.351
Numéro MDL MFCD00009327
Clé InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
CID PubChem 50931103
Nom IUPAC aluminium ; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sec-butoxide
Densité 0.967 g/mL
Point d’ébullition 200°C to 206°C (30 mmHg)
Point d’éclair 27°C (82°F)
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.439
Quantité 500 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 3910908
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water; Soluble in aromatic hydrocarbons, alcohols
Poids de la formule 246.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement