Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d'aluminium ALUGRAM™ Alox N/UV254
Code produit 10659581 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Quantité:
25/boîte
50/boîte
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
10659581 5 x 20 cm 50/boîte 50 pièces
11386474 20 x 20 cm 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10659581 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    111.30€ / 50 pièces
    Économisez 10.70€
    8% de réduction
En stock
Conçues pour une utilisation en chromatographie sur couche mince. Feuilles d'aluminium Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254Feuilles d’aluminium avec couches d'oxyde d'aluminium avec indicateur fluorescent à ondes UV courtes (254 nm). L’activation des couches avant utilisation est recommandée.
ALUGRAM™ Alox N/UV254 sont des feuilles d’aluminium avec des couches d’oxyde d’aluminium pour une utilisation en CCM. Elles sont constituées d’un liant organique inerte et d’un indicateur en silicate de zinc activé au manganèse.
  • Applications recommandées : terpènes, alcaloïdes, stéroïdes, composés aliphatiques et aromatiques
  • Activez les couches d’oxyde d’aluminium avant utilisation par un chauffage de 10 minutes à 120™C
Spécification
Matériau Feuilles d’aluminium Alugram Alox N
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Applications recommandées : alcaloïdes, stéroïdes, composés aliphatiques et aromatiques
Surface spécifique ∼200 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 5 x 20 cm