Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d'aluminium ALUGRAM™ Alox N/UV254
Code produit 11386474 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Quantité:
25/boîte
50/boîte
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
11386474 20 x 20 cm 25/boîte 25 pièces
10659581 5 x 20 cm 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386474 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818023
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Conçues pour une utilisation en chromatographie sur couche mince. Feuilles d'aluminium Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254Feuilles d’aluminium avec couches d'oxyde d'aluminium avec indicateur fluorescent à ondes UV courtes (254 nm). L’activation des couches avant utilisation est recommandée.
ALUGRAM™ Alox N/UV254 sont des feuilles d’aluminium avec des couches d’oxyde d’aluminium pour une utilisation en CCM. Elles sont constituées d’un liant organique inerte et d’un indicateur en silicate de zinc activé au manganèse.
  • Applications recommandées : terpènes, alcaloïdes, stéroïdes, composés aliphatiques et aromatiques
  • Activez les couches d’oxyde d’aluminium avant utilisation par un chauffage de 10 minutes à 120™C
Spécification
Matériau Feuilles d’aluminium Alugram Alox N
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Applications recommandées : alcaloïdes, stéroïdes, composés aliphatiques et aromatiques
Surface spécifique ∼200 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm