Learn More
Macherey-Nagel™ Phase de silice modifiée Alugram™ RP-18 W/UV254
Code produit 10624171 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10624171 4 x 8 cm 50 pièces
10451862 10 x 10 cm 25 pièces
10624691 20 x 20 cm 25 pièces
10566711 5 x 20 cm 50 pièces
10246331 5 x 10 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10624171 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818144
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation en CCMHP en phase normale ou inverse. La phase de silice modifiée Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 est composée de feuilles d'aluminium revêtues de couches mouillables de nano silice modifiée qui peuvent être développées avec des solvants organiques et organiques/aqueux et des éluants purement aqueux.
Pour une utilisation pour HPCCM en phase normale ou inverse.La phase de silice modifiée Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 est composée de feuilles d’aluminium revêtues de couches mouillables de nano silice modifiée qui peuvent être développées avec des solvants organiques et organiques / aqueux et des éluants purement aqueux.
Les feuilles d’aluminium Alugram™ sont faciles à manipuler, légères et flexibles. Les feuilles présentent une résistance chimique élevée et conviennent à la plupart des solvants. Elles sont incassables mais faciles à couper avec des ciseaux, sans écaillage de la silice.
  • Nano-silice 60 avec modification partielle de l’octadécyle, mouillable à l’eau
  • Modes de séparation en phase normale ou en phase inverse
  • Peut être utilisée avec des éluants de solvants anhydres jusqu’à des mélanges aqueux
  • Indicateur : produit résistant aux acides avec une fluorescence bleu pâle pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Les substances absorbant les UV apparaissent sous la forme de taches bleu foncé à noir sur un fond bleu clair
  • Ordre de polarité - silice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Teneur en carbone : 7,5 %
  • Stabilité au pH : 2/10
Spécification
Matière absorbante Feuilles d’aluminium Alugram
Matériau Nano-silice 60 RP-18 W avec modification partielle de l’octadécyle
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates)
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
Dimensions (L x l) 4 x 8 cm