Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™
Code produit 10786902 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10786902 5 x 20 cm 50 pièces
10519832 20 x 20 cm 25 pièces
10033031 5 x 7,5 cm 20 pièces
10780323 10 x 20 cm 20 pièces
10377931 5 x 10 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10786902 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.80€
    67.52€ / 50 pièces
    Économisez 15.28€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
Feuilles d’aluminium Alugram™ pour CCM
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
Absorbant
  • Silice 60
  • Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume de porosité spécifique de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 5 à 17 µm
  • Qualité standard
Épaisseur
  • Pour plaques analytique de 0,25 mm
  • Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
  • Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé
Indicateurs
  • Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants
  • Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Matériau Feuilles d’aluminium Alugram SIL G
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque TLC
À utiliser avec (application) Chromatographie en couche mince (CCM)
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 5 x 20 cm