Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254
Code produit 10756342 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
5 x 7,5 cm
Conditionnement:
20 pièces
200 pièces
25 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10756342 5 x 10 cm 50 pièces
12820951 2,5 x 7,5 cm 200 pièces
10517771 20 x 20 cm 25 pièces
10451193 4 x 8 cm 50 pièces
12860651 5 x 20 cm 50 pièces
10115001 5 x 7,5 cm 20 pièces
12834031 10 x 20 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10756342 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818160
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Feuilles d’aluminium Alugram™ pour CCM
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
Absorbant
  • Silice 60
  • Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 5 – 17 µm
  • Qualité standard
Épaisseur
  • Pour plaques analytiques de 0,25 mm
  • Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
  • Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
Indicateurs
  • Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants
  • Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Feuille d’aluminium
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Plaques SIL G
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 5 x 10 cm