Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254
Code produit 12820951 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
5 x 7,5 cm
Conditionnement:
20 pièces
200 pièces
25 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12820951 2,5 x 7,5 cm 200 pièces
10517771 20 x 20 cm 25 pièces
10451193 4 x 8 cm 50 pièces
12860651 5 x 20 cm 50 pièces
10115001 5 x 7,5 cm 20 pièces
10756342 5 x 10 cm 50 pièces
12834031 10 x 20 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12820951 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 818129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    160.65€ / 200 pièces
    Économisez 29.35€
    15% de réduction
En stock
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Feuilles d’aluminium Alugram™ pour CCM
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
Absorbant
  • Silice 60
  • Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 5 – 17 µm
  • Qualité standard
Épaisseur
  • Pour plaques analytiques de 0,25 mm
  • Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
  • Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
Indicateurs
  • Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants
  • Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Specifications
Matériau Feuilles d’aluminium Alugram SIL G
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 200/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 2,5 x 7,5 cm