Learn More
Grenaille d’aluminium, 99,99 % (à base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370729 50 g 50g
11360729 250 g 250g
11350729 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010573.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Env. 4 à 8 mm (0,2 à 0,3 po)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum shot
Note relative au nom shot
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Forme Feuille
Nom IUPAC aluminium
Poids de la formule 26.98