Learn More
Grenaille d’aluminium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494925 500 g 500g
15404935 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045001.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Granulés sphéroïdes 3/8 po ±1/4 po
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Solid in various forms
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Shot, forme nominalement aplatie/sphérique de 9,5 mm (0,375 po)
Nom IUPAC aluminium