Learn More
Eppendorf™ Plateforme coulissante en aluminium pour les agitateurs I26 et I26R
Code produit 11642764
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fiole d'Erlenmeyer de 500 ml, plateforme dédiée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11642764 Fiole d'Erlenmeyer de 500 ml, plateforme dédiée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11642764 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M13249907
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les plateformes pour agitateur Eppendorf sont disponibles dans une grande variété de matériaux et de tailles, parfaites pour répondre à quasiment n’importe quelle exigence. Les plateformes universelles peuvent être adaptées à des milliers de combinaisons de pinces et autres accessoires. Les plateformes dédiées sont fournies avec une seule taille de pince pré-installée.
Plateforme coulissante en aluminium pour les agitateurs I26 et I26R, 76 × 46 cm, non interchangeable avec d’autres plateformes de 76 × 46 cm, plateforme dédiée aux flacons Erlenmeyer de 500 ml - Capacité de flacons : 24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 76 x 46 cm
Description Non interchangeable avec d'autres
À utiliser avec (équipement) Fiole d'Erlenmeyer de 500 ml, plateforme dédiée