Learn More
Lingot d’aluminium, 1,98 mm (0,078 po) de diamètre x 8,0 mm (0,315 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374018 250 g 250g
11364018 10 g 10g
11354018 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040417.30
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Matériau source d’évaporation ou de métallisation
Evaporation or metallizing source material
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum slug
Note relative au nom 1.98mm (0.078 in.) dia. x 8.0mm (0.315 in.) length
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Poids ≈140pc/10g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%