Learn More
Lingot d’aluminium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum slug |
| Note relative au nom | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.07g/slug |
| Forme | Pastille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9999% |
| Qualité | Puratronic |