Learn More
Lingot d'aluminium, 6,35 mm (0,25 in) de diamètre x 6,35 mm (0,25 in) de longueur, 99,99 % (sur la base des métaux)
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Aluminum |
| Couleur | Argent |
| Aspect | Silver-colored slug |
| Quantité | 50 g |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |
| Forme | Pastille, 6,35 mm (0,25 po) de dia. x 6,35 mm (0,25 po) de longueur |
| Nom IUPAC | aluminium |
RUO– À des fins de recherche uniquement
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.