Learn More
VACUUBRAND™ Petites brides KF en aluminium avec buse de tuyau
Code produit 10558261 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25 / 8 mm
40/8 mm
Dimensions:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Dimensions Conditionnement
10558261 16/10 mm 7 x 12 mm 1 pièce
10738491 40/8 mm 6 x 10 mm 1 pièce
10587801 10/6 mm 4 x 8 mm 1 pièce
10622422 25/10 mm 7 x 12 mm 1 pièce
10672672 25/12 mm 10 x 15 mm 1 pièce
11980082 25 / 8 mm 6 x 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10558261 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20662511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.55€
    24.80€ / 1 pièces
    Économisez 6.75€
    21% de réduction
En stock
Les systèmes à vide à petites brides nécessitent des composants appropriés pour une section transversale homogène de la connexion entre le système et la pompe à vide.Nos raccords à petites brides pour pompes à membrane, ainsi que les composants de raccordement élastique, permettent l’intégration de la pompe dans le système de distribution de vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 16/10 mm
À utiliser avec Vannes à commande solénoïde VV et VV C
Matériau Aluminium
Longueur totale (métrique) 4 cm
Quantité 1/boîte
Dimensions 7 x 12 mm
Type Petite bride KF