Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 25/12 mm |
| À utiliser avec | Vannes à commande solénoïde VV et VV C |
| Matériau | Aluminium |
| Longueur totale (métrique) | 4 cm |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 10 x 15 mm |
| Type | Petite bride KF |