Learn More
Hellma Entretoise en aluminium pour cellules à trajet optique 2 mm
Code produit 11741824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11741824 Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11741824 Fournisseur Hellma Code fournisseur 01310271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.03€
    75.06€ / 1 pièces
    Économisez 20.97€
    21% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
Convient pour l’ajustement d’une cellule à trajet optique de 2 mm dans un support de cellule 10 mm.
  • Fabrication en aluminium
  • Pour une utilisation avec des cellules à trajet optique 2 mm
  • Adaptateur pour support de cellule de 10 mm
Spécification
Type Entretoise/adaptateur
Description 38 x 12,5 x 8 mm
Capacité (métrique) Adaptateur pour cellule 2 mm pour support de cellule de 10 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Adaptateur pour cellule 2 mm pour support de cellule de 10 mm, spectrophotomètre