Learn More
Sphères d’aluminium, 2,38 mm (0,094 po) de diamètre, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395959 25 Pc. 25 pièces
11305969 100 Pc. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042029.KM
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Aluminum spheres
Note relative au nom 2.38mm (0.094 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Quantité 25 Pc.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.