Learn More
Sphères d’aluminium, 7,94 mm (0,31 po) de diamètre, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11335969
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335969 25 Pc. 25 pièces
11345969 100 Pc. 100 pièces
15476415 500 Pc. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042031.KM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum spheres
Note relative au nom 7.94mm (0.31 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Quantité 25 Pc.
Forme Sphères
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99%