Learn More
VACUUBRAND™ Pièce en T en aluminium avec petites brides KF
Code produit 10039560 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40 × 40 × 40 mm
Dimensions:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Dimensions unitSize
10039560 10/10/10 mm 30 x 60 mm 1 pièce
10273371 16/16/16 mm 40 x 80 mm 1 pièce
10450273 25/25/25 mm 50 x 100 mm 1 pièce
10589911 40 × 40 × 40 mm 65 x 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10039560 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20669500
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 10/10/10 mm
Matériau Aluminium
Quantité 1/boîte
Dimensions 30 x 60 mm
Type Pièce en T