Learn More
Cole-Parmer™ Outils de tension en aluminium
Code produit 11762753 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11762753 Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11762753 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0683000
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Régler la tension de la lumière à très serré à l’aide d’un bouton situé à la base de cet outil. L’outil de tension en aluminium Cole-Parmer™ coupe automatiquement les attaches lorsque la tension préréglée est atteinte. Le bouton de tension est doté d’un verrou pour garantir une tension reproductible, attache après attache.
Régler la tension de la lumière à très serré à l’aide d’un bouton situé à la base de cet outil. L’outil de tension en aluminium Cole-Parmer™ coupe automatiquement les attaches lorsque la tension préréglée est atteinte. Le bouton de tension est doté d’un verrou pour garantir une tension reproductible, attache après attache.
L’outil résistant aux chocs absorbe tous les chocs. Idéal pour un câble de 18 à 175 lb ou des attaches rapides. Aucune torsion nécessaire.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Câble, attaches, pistolet en aluminium, durcisseur
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) Le pistolet en aluminium rigide est recommandé pour les travaux de grande série
Nb par paquet 1 de chaque
Plage de températures (métrique) −40° à +85°C
Type de produit Outils tendeurs