Learn More
tert-butoxyde d'aluminium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum tert-Butoxide |
| CAS | 556-91-2 |
| Formule moléculaire | C4H10O.1/3Al |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Aluminum tert-butoxide (6CI,7CI), tert-Butyl Alcohol Aluminum Salt, Aluminum t-Butoxide, Aluminum tert-Butanolate, Aluminum tert-Butylate, Aluminum tri-tert-Butoxide, Aluminum tris(tert-Butoxide), Aluminum tris(tert-Butylate), Tri-tert-Butoxyaluminum, Tris(2-methyl-2-propanolato)aluminum |
| Formule InChI | InChI=1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3 |
| SMILES | CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tris[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]alumane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 83.11 |
| Poids de la formule | 246.1776 |