Learn More
tert-butoxyde d'aluminium, TRC
Code produit 30309833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309833 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57589025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum tert-Butoxide
CAS 556-91-2
Formule moléculaire C4H10O.1/3Al
Quantité 25 g
Synonyme Aluminum tert-butoxide (6CI,7CI), tert-Butyl Alcohol Aluminum Salt, Aluminum t-Butoxide, Aluminum tert-Butanolate, Aluminum tert-Butylate, Aluminum tri-tert-Butoxide, Aluminum tris(tert-Butoxide), Aluminum tris(tert-Butylate), Tri-tert-Butoxyaluminum, Tris(2-methyl-2-propanolato)aluminum
Formule InChI InChI=1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tris[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]alumane
Poids moléculaire (g/mol) 83.11
Poids de la formule 246.1776