Learn More
WTW™ Kits de test d’aluminium
Click to view available options
Plage:
0,02 à 1,2 mg/l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réactif pour mesure en cuve
• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour le sol, la surface, la mer, les eaux usées, l’eau potable, l’eau d’infiltration, l’eau de procédés |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Plage | 0,02 à 1,2 mg/l |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Solution étalon COT |