Learn More
Heathrow Scientific™ Panier pour tubes à essai en aluminium
Code produit 12327569 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
152 x 152 x 152mm
256 x 152 x 152mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12327569 256 x 152 x 152mm 1 pièce
12317569 152 x 152 x 152mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12327569 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS20341B
Expédition estimée: 03-12-2026
Lavez et rangez les tubes à essai. Le panier pour tubes d’essai en aluminium Heathrow Scientific™ peut résister à une exposition répétée aux autoclaves.
  • Fabriqué en aluminium léger
  • Idéal pour le lavage et le stockage des tubes à essai
  • Résiste à l’autoclavage et à l’utilisation répétés en laboratoire
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Capacité Tubes à essai
Matériau Aluminium
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Lavage, autoclavage, stockage de tubes à essai
Dimensions (L x l x H) 256 x 152 x 152mm
Type de produit Panier pour tubes à essai
Hauteur (métrique) 15.2 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 15.2 cm