Learn More
Feuille mince d’aluminium, 2,0 microns (0,00008 po) d’épaisseur, 99,1 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328638 100 x 100 mm 1 pièce
15426345 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040708.GH
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7429-90-5 | Molecular Formula: Al | Molecular Weight: 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Thinfoil
Note relative au nom Not certified pinhole free
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Granulométrie 2.0 Micron (0.00008 in.) thick
Poids ≈0.013g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Nom IUPAC aluminium
Pourcentage de pureté 99.1%